Learn More
Metacroleína, 90 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10643572 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
100 ML
50 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10643572 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10267073 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
10275253 50 mL Frasco de vidrio 50 ml
10069560 100 mL Frasco de vidrio 100 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10643572 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 292835000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Metacroleína, 90 %, C4H6O, número CAS-78-85-3, 2-metil-2-propenal, 2-metilpropenal, 2-metilacroleína, 2-metilpropanal, 2-propenal, 2-metil, isobutenal, metacrilaldehído, aldehído metacrílico, metilacrilaldehído, metacroleína, 50 ml, 88 % mín. (GC), 01, III, 2981, 69,0 °C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-85-3
Fórmula molecular C4H6O
Peso molecular (g/mol) 70.09
Número MDL MFCD00006974
Clave InChI STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo methacrolein, methacrylaldehyde, 2-propenal, 2-methyl, isobutenal, 2-methylacrolein, 2-methylpropenal, 2-methyl-2-propenal, methylacrylaldehyde, 2-methylenepropanal, methacrylic aldehyde
PubChem CID 6562
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enal
SMILES CC(=C)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methacrolein
Nombre de nota 90%
Punto de fusión -81.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8470g/mL
Punto de ebullición 69.0°C
Temperatura de inflamación −15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CHO
Índice de refracción 1.4145
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, III, 2981
Gravedad específica 0.847
Información de solubilidad Solubility in water: 6g/100mL (20°C).
Estabilizante 0.1% hydroquinone
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido