Learn More
Metacroleína, 90 %, estabilizada, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10063907 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10063907 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10063907 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 196501000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methacrolein
Nombre de nota Stabilized
CAS 78-85-3
Punto de fusión -81.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8470g/mL
Punto de ebullición 69.0°C
Temperatura de inflamación −15°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 88% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C4H6O
Fórmula lineal H2C=C(CH3)CHO
Índice de refracción 1.4145
Número MDL MFCD00006974
Cantidad 100 mL
Beilstein 01,III,2981
Gravedad específica 0.847
Sinónimo methacrolein, methacrylaldehyde, 2-propenal, 2-methyl, isobutenal, 2-methylacrolein, 2-methylpropenal, 2-methyl-2-propenal, methylacrylaldehyde, 2-methylenepropanal, methacrylic aldehyde
Información de solubilidad Solubility in water: 6g/100mL (20°C).
Clave InChI STNJBCKSHOAVAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(=C)C=O
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enal
Estabilizante 0.1% hydroquinone
Peso molecular (g/mol) 70.09
PubChem CID 6562
Viscosidad 0.49 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 70.09
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido