Learn More
Metacrifos, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322148
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30322148 100 mg
1 options
Código de producto. 30322148 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC14970000
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methacrifos
CAS 62610-77-9
Nombres de analitos o componentes Methacrifos
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C7 H13 O5 P S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-Propenoic acid, 3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]-2-methyl-, methyl ester, (2E)-, 2-Propenoic acid, 3-[(dimethoxyphosphinothioyl)oxy]-2-methyl-, methyl ester, (E)-, CGA 20168, trans-Methacrifos, Methacrifos
Fórmula InChI InChI=1S/C7H13O5PS/c1-6(7(8)9-2)5-12-13(14,10-3)11-4/h5H,1-4H3/b6-5+
Tipo de solución Neat
SMILES COC(=O)\C(=C\OP(=S)(OC)OC)\C
Nombre IUPAC metil (E)-3-dimetoxifosfinotioiloxi-2-metilprop-2-enoato
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 240.21
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.0221 g/mol