Learn More
Methacholine chloride, MedChemExpress
Código de producto. 16438026
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16438026 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16438026 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYA0083
MedChemExpress Methacholine (Acetyl-β-methylcholine) choride is a potent muscarinic-3 (M3) agonist.
Methacholine choride acts directly on acetylcholine receptors on smooth muscle causing bronchoconstriction and airway narrowing. Methacholine choride shows a high sensitivity to identify bronchial hyperresponsiveness (BHR). Methacholine choride can be used to measure airway hyperresponsiveness (AHR) as a diagnostic aid in the assessment of individuals with asthma-like symptoms and normal resting expiratory flow rates.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methacholine chloride
Forma física Solid
CAS 62-51-1
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H18ClNO2
Sinónimo Acetyl-β-methylcholine chloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (511.01 mM) ∣DMSO : ≥ 42 mg/mL (214.63 mM)
SMILES CC(OC(C)=O)C[N+](C)(C)C.[Cl-]
Peso molecular (g/mol) 195.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.69
Porcentaje de pureza 98.0%