Learn More
Metacetina-13C, TRC
Código de producto. 30006684
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30006684 50 mg 50 miligramos
30012891 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30006684 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM25877250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72156-70-8
Fórmula molecular 13C C8 H11 N O2
Peso molecular (g/mol) 166.18
Sinónimo Acetamide, N-[4-(methoxy-13C)phenyl]-, N-[4-(Methoxy-13C)phenyl]acetamide, Methacetin-13C, Methacetin (13C), Methacetin-(methoxy-13C), 4'-(Methoxy-13C)acetanilide, N-Acetyl-4-(methoxy-13C)aniline, N-Acetyl-p-(methoxy-13C)aniline
Nombre IUPAC N-(4-(1^{13}C)metoxifenil)acetamida
SMILES [13CH3]Oc1ccc(NC(=O)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Methacetin-13C
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-7(11)10-8-3-5-9(12-2)6-4-8/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)/i2+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.0823