Learn More
Metformina, TRC
Código de producto. 30010834
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010834 100 mg 100 miligramos
30006001 10 mg 10 miligramos
30005677 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30010834 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM258858100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 657-24-9
Fórmula molecular C4 H11 N5
Peso molecular (g/mol) 129.16
Sinónimo Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, Biguanide, 1,1-dimethyl- (6CI,8CI), N,N-Dimethylimidodicarbonimidic diamide, 1,1-Dimethylbiguanide, Cidophage, DMGG, Dimethylbiguanide, Emiphage, Ficonax, Fluamine, Flumamine, Glifor, Gliguanid, Glucofine, Haurymelin, Metformin, Metiguanide, Metphage, N,N-Dimethylbiguanide, N,N-Dimethyldiguanide, N1,N1-Dimethylbiguanide, NNDG, N'-Dimethylguanylguanidine, Siofor
Nombre IUPAC 3-carbamimidoil-1,1-dimetilguanidina
SMILES CN(C)C(=N)NC(=N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metformin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C4H11N5/c1-9(2)4(7)8-3(5)6/h1-2H3,(H5,5,6,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.1014
Porcentaje de pureza >95%