Learn More
Compuesto relacionado con metformina B, TRC
Código de producto. 30474848
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30474848 2.5 mg 2.50 miligramo
30470715 1 mg 1 miligramo
30466643 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474848 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2588682.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1674-62-0
Fórmula molecular C3 H9 N5 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 151.6
Sinónimo 1-Methylbiguanide Hydrochloride, Metformin Hydrochloride Imp. E (EP) as Hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N-methyl-, hydrochloride (1:1) (ACI), Biguanide, 1-methyl-, hydrochloride (6CI, 7CI, 8CI), Imidodicarbonimidic diamide, N-methyl-, monohydrochloride (9CI), 1-Methylbiguanide Hydrochloride, N'-Methylbiguanide monohydrochloride
Nombre IUPAC 1-carbamimidil-3-metilguanidina; Cloruro
SMILES Cl.CNC(=N)NC(=N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Methylbiguanide Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9N5.ClH/c1-7-3(6)8-2(4)5;/h1H3,(H6,4,5,6,7,8);1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.0625
Porcentaje de pureza >95%