Learn More
Metformin hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16477358
Encompass
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16477358 10 g 10 g
16413387 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16477358 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17471A
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress Metformin hydrochloride (1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride) inhibits the mitochondrial respiratory chain in the liver, leading to activation of AMPK, enhancing insulin sensitivity for type 2 diabetes research. Metformin hydrochloride triggers autophagy.
Metformin hydrochloride (1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride) inhibits the mitochondrial respiratory chain in the liver, leading to activation of AMPK, enhancing insulin sensitivity for type 2 diabetes research. Metformin hydrochloride triggers autophagy.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metformin hydrochloride
Forma física Solid
CAS 1115-70-4
Color Blanco
Cantidad 10 g
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C4H12ClN5
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride
Información de solubilidad H2O : ≥ 100 mg/mL (603.79 mM) ∣DMSO : ≥ 1.7 mg/mL (10.26 mM)
SMILES NC(NC(N(C)C)=N)=N.Cl
Peso molecular (g/mol) 165.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.62
Porcentaje de pureza 98.0%