Learn More
Clorhidrato de metformina, 98 %, para análisis de HPLC, MP Biomedicals™
Código de producto. 11482432 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11482432 10 g 10 g
11462432 1 g 1 g
11472432 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11482432 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215169110
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    158.00€
    150.15€ / 10 g
    Ahorro 7.85€
    4% Descuento
 Artículo restringido
En stock
CAS 1115-70-4
Fórmula molecular C4H12ClN5
Peso molecular (g/mol) 165.63
Número MDL MFCD00012582
Clave InChI OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
PubChem CID 14219
Nombre IUPAC Hidrógeno 1-[(diaminometilideno)amino]-N,N-dimetilmetanimidamida cloruro
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metformin hydrochloride
Nombre de nota Para análisis HPLC
Color Blanco
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.6
Porcentaje de pureza 0.98
Forma física Polvo cristalino
compliance-icons
Nombre del producto
  • Metformin Hydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Metformin Hydrochloride