Learn More
Clorhidrato de metformina, 98 %, para análisis de HPLC, MP Biomedicals™
Código de producto. 11472432 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11472432 5 g -
11462432 1 g 1 g
11482432 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472432 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215169105
CAS 1115-70-4
Fórmula molecular C4H12ClN5
Peso molecular (g/mol) 165.63
Número MDL MFCD00012582
Clave InChI OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metformin hydrochloride, 1,1-dimethylbiguanide hydrochloride, metformin hcl, glucophage, riomet, diabefagos, meguan, metformin monohydrochloride, benofomin, denkaform
PubChem CID 14219
Nombre IUPAC Hidrógeno 1-[(diaminometilideno)amino]-N,N-dimetilmetanimidamida cloruro
SMILES [H+].[Cl-].CN(C)C(=N)N=C(N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metformin hydrochloride
Nombre de nota For HPLC analysis
Color Blanco
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.6
Porcentaje de pureza 0.98
Forma física Crystalline Powder