Learn More
R&D Systems™ Metformin hydrochloride
Código de producto. 30001457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30001457 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30001457 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 2864/100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    139.47€
    124.95€ / 100 miligramos
    Ahorro 14.52€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Activator of LKB1/AMPK; antidiabetic agent
Metformin hydrochloride is an antidiabetic agent; lowers plasma glucose levels and improves insulin sensitivity. Inhibits hepatic gluconeogenesis via activation of the LKB1/AMPK pathway. Displays antiproliferative effects in cancer cell lines via inhibition of mitochondrial complex I (MRC-1). Activates the aPKC-CBP pathway in neural precursors to promote neurogenesis. Activates autophagy. Identified by chemoinformatics as targeting human host proteins that interact with SARS-CoV-2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metformin hydrochloride
CAS 1115-70-4
Cantidad 100 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C4H12ClN5
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.62
Pureza >98%
Peso molecular 165.63