Learn More
Clorhidrato de metformina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre), LoGiCal
Código de producto. 30463867
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463867 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30463867 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0056.0001
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Clorhidrato de metformina 1,0 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metformin Hydrochloride
CAS 1115-70-4
Nombres de analitos o componentes Metformin Hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H11 N5 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), Biguanide, 1,1-dimethyl-, hydrochloride (6 CI), Biguanide, 1,1-dimethyl-, monohydrochloride (8 CI), Imidodicarbonimidic diamide, N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9 CI), 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Apo-Metformin, Apophage, Benofomin, Brot, Dabex, Denkaform, Dextin, Diabefagos, Diabetmim, Diabetmin, Diabetosan, Diabex, Diaformin, Dialon, Diformin, Diformin Retard, Dimefor, FORTAMET, Fornidd, Geamet, Glifage, Glucaminol, Glucofago, Glucoform, Glucoformin, Glucomet, Glucomin, Glucomine, Gluconil, Glucophage, Glucophage 850, Glucophage Forte, Glucophage Retard, Glucophage SR, Glucophage XR, Glucophage-Mite, Gludepatic, Glufor, Gluformin, Glumeformin, Glumetza, Glumin, Glumin XR, Glupermin, Glyceriphage, Glyciphage, Glycon, Glyformin, LA 6023, Meguan, Melbin, Metforal, Metformin hydrochloride, Metgluco, Metomin, Miformin, N,N-Dimethylbiguanide hydrochloride, N,N-Dimethylbiguanidine monohydrochloride, N,N-Dimethylbiguanidinium chloride, N1,N1-Dimethylbiguanide hydrochloride, Neodipa, Orabet, Riomet, Siamformet, Walaphage, 1,1-Dimethylbiguanide hydrochloride, SKF-7407-A, Rosiglitazone related
Fórmula InChI InChI=1 S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1 H
SMILES Cl.CN(C)C(=N)NC(=N)N
Nombre IUPAC clorhidrato de 3-carbamimidoil-1,1-dimetilguanidina
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Medicina legal
Peso molecular (g/mol) 165.62
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 165,0781 g/mol