Learn More
Metformina EP Impureza C, Mikromol™
Código de producto. 17901476
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17901476 25 mg 25 miligramos
17914436 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17901476 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0056.030025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza C de Metformina EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N,N-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
CAS 1985-46-2
Nombres de analitos o componentes N,N-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C5 H10 N6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo N,N-Dimethyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine, Metformin Hydrochloride Imp. C (EP), N,N-Dimethylmelamine, Metformin Imp. C (EP), Metformin USP Related Compound C, Metformin USP RC C, Metformin Related Compound C, Metformin Hydrochloride Impurity C, Metformin Impurity C
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10N6/c1-11(2)5-9-3(6)8-4(7)10-5/h1-2H3,(H4,6,7,8,9,10)
SMILES CN(C)c1nc(N)nc(N)n1
Nombre IUPAC 2-N,2-N-dimetil-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina
Peso molecular (g/mol) 154.17
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0967 g/mol