Learn More
Clorhidrato de metformina-d6, TRC
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Metformin-D6 HCl |
| CAS | 1185166-01-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C4 2H6 H5 N5 . Cl H |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Metformin D6 (dimethyl D6) hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N,N-di(methyl-d3)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Metformin-d6 monohydrochloride, Metformin D6 (dimethyl D6) hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N,N-di(methyl-d3)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Metformin-d6 monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C(=N)NC(=N)N)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-carbamimidoil-1,1-bis(trideuteriometil)guanidina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 171.66 |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?