Learn More
Clorhidrato de metformina-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metformin-D6 HCl |
| CAS | 1185166-01-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C4 2H6 H5 N5 . Cl H |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Metformin D6 (dimethyl D6) hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N,N-di(methyl-d3)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Metformin-d6 monohydrochloride, Metformin D6 (dimethyl D6) hydrochloride, Imidodicarbonimidic diamide, N,N-di(methyl-d3)-, hydrochloride (1:1) (ACI), Metformin-d6 monohydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2H]C([2H])([2H])N(C(=N)NC(=N)N)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 3-carbamimidoil-1,1-bis(trideuteriometil)guanidina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 171.66 |
| Mostrar más |