Learn More
Hanna Instruments™ Kit de reactivos de medición
Código de producto. 11843783
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
Tamaño de la unidad:
100 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11843783 100/paq. 100 PCS
1 options
Código de producto. 11843783 Proveedor Hanna Instruments™ N.º de proveedor HI9370001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.69€
    79.34€ / 40 ml
    Ahorro 55.35€
    41% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Especificaciones
Cantidad 100/paq.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Ammonia Low Range Reagents
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Mercury(II) iodide,Sodium hydroxide