Learn More
Enantato de metenolona, Lipomed
Descripción
Enantato de metenolona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Primobolan |
| CAS | 303-42-4 |
| Nombres de analitos o componentes | Primobolan |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C27 H42 O3 |
| Sinónimo | Metenolone enanthate, Methenolone 17-enanthate, Methenolone enanthate, NSC 64967, Primobolan Depot, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate, 17 beta-Hydroxy-1-methyl-5 alpha-androst-1-en-3-one heptanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CCCCCCC(=O)O[C@H]1 CC[C@H]2 [C@@H]3 CC[C@H]4 CC(=O)C=C(C)[C@]4(C)[C@H]3 CC[C@]12 C |
| Nombre IUPAC | [(5 S,8 R,9 S,10 S,13 S,14 S,17 S)-1,10,13-trimetil-3-oxo-4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidrociclopenta[a]fenantren-17-il] heptanoato |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |