Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metconazole |
| CAS | 125116-23-6 |
| % máx. CAS | ≤ 100% |
| Densidad | 1.14 g/cm3 |
| Beilstein | 8333708 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 100°C to 108°C |
| Punto de ebullición | 315°C |
| Sinónimo | 5-(4-Chlorophenylmethyl)-2,2-dimethyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)cyclopentanol |
| Peso molecular (g/mol) | 319.83 g/mol |
| Mostrar más |