Learn More
Metazosulfurón, TRC
Código de producto. 30484265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30484265 10 mg 10 miligramos
30467915 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30484265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22600510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 868680-84-6
Fórmula molecular C15 H18 Cl N7 O7 S
Peso molecular (g/mol) 475.86
Sinónimo 1H-Pyrazole-5-sulfonamide, 3-chloro-4-(5,6-dihydro-5-methyl-1,4,2-dioxazin-3-yl)-N-[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-1-methyl-, 3-Chloro-N-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]-1-methyl-4-(5-methyl-5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)-1H-pyrazole-5-sulfonamide, Metazosulfuron, NC 620
Nombre IUPAC 1-[5-cloro-2-metil-4-(5-metil-5,6-dihidro-1,4,2-dioxazina-3-il)pirazol-3-il]sulfonil-3-(4,6-dimetoxipirimidina-2-il)urea
SMILES COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2c(C3=NOCC(C)O3)c(Cl)nn2C)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metazosulfuron
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18ClN7O7S/c1-7-6-29-21-12(30-7)10-11(16)20-23(2)13(10)31(25,26)22-15(24)19-14-17-8(27-3)5-9(18-14)28-4/h5,7H,6H2,1-4H3,(H2,17,18,19,22,24)
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.0677