Learn More
Metazosulfurón 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30322897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30322897 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30322897 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14950300AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metazosulfuron
CAS 868680-84-6
Nombres de analitos o componentes Metazosulfuron
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C15 H18 Cl N7 O7 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 1H-Pyrazole-5-sulfonamide, 3-chloro-4-(5,6-dihydro-5-methyl-1,4,2-dioxazin-3-yl)-N-[[(4,6-dimethoxy-2-pyrimidinyl)amino]carbonyl]-1-methyl-, 3-Chloro-N-[(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)carbamoyl]-1-methyl-4-(5-methyl-5,6-dihydro-1,4,2-dioxazin-3-yl)-1H-pyrazole-5-sulfonamide, Metazosulfuron, NC 620
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18ClN7O7S/c1-7-6-29-21-12(30-7)10-11(16)20-23(2)13(10)31(25,26)22-15(24)19-14-17-8(27-3)5-9(18-14)28-4/h5,7H,6H2,1-4H3,(H2,17,18,19,22,24)
SMILES COc1cc(OC)nc(NC(=O)NS(=O)(=O)c2c(C3=NOCC(C)O3)c(Cl)nn2C)n1
Nombre IUPAC 1-[5-cloro-2-metil-4-(5-metil-5,6-dihidro-1,4,2-dioxazin-3-il)pirazol-3-il]sulfonil-3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il)urea
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 475.86
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 475.0677 g/mol