Learn More
Metazaclor, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metazachlor |
| CAS | 67129-08-2 |
| Fórmula molecular | C14 H16 Cl N3 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Acetamide, 2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(1H-pyrazol-1-ylmethyl)-, BAS 479, BAS 47902H, BAS 479H, Butisan, Butisan 400SC, Butisan S, Metazachlor, Methazachlor, Pree, Sultan |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16ClN3O/c1-11-5-3-6-12(2)14(11)18(13(19)9-15)10-17-8-4-7-16-17/h3-8H,9-10H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cccc(C)c1N(Cn2cccn2)C(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | 2-cloro-N-(2,6-dimetilfenil)-N-(pirazol-1-ilmetil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 277.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 277.0982 |