Learn More
Ácido metazaclor-sulfinil-acético BH 479-9 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30327187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30327187 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30327187 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14950055AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metazachlor-sulfinyl-acetic acid BH 479-9
CAS 1246215-97-3
Nombres de analitos o componentes Metazachlor-sulfinyl-acetic acid BH 479-9
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H19 N3 O4 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Metazachlor-sulfinyl-acetate, 479M09, BH 479-9, Acetic acid, 2-[[2-[(2,6-dimethylphenyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-2-oxoethyl]sulfinyl]-
Fórmula InChI InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-12-5-3-6-13(2)16(12)19(11-18-8-4-7-17-18)14(20)9-24(23)10-15(21)22/h3-8H,9-11H2,1-2H3,(H,21,22)
SMILES Cc1cccc(C)c1N(Cn2cccn2)C(=O)CS(=O)CC(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[2-[2,6-dimetil-N-(pirazol-1-ilmetil)anilino]-2-oxoetil]sulfinilacético
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 349.4
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.11 g/mol