Learn More
Metazacloro Ácido Oxálico, TRC
Código de producto. 30138386
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138386 25 mg 25 miligramos
30007953 10 mg 10 miligramos
30004180 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138386 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22623025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1231244-60-2
Fórmula molecular C14 H15 N3 O3
Peso molecular (g/mol) 273.29
Sinónimo 2-[(2,6-Dimethylphenyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-2-oxo-acetic acid, Metazachlor oxanilic acid (OA)
Nombre IUPAC 2-[2,6-dimetil-N-(pirazol-1-ilmetil)anilino]-2-ácido oxoacético
SMILES Cc1cccc(C)c1N(Cn2cccn2)C(=O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metazachlor oxanilic acid (OA)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N3O3/c1-10-5-3-6-11(2)12(10)17(13(18)14(19)20)9-16-8-4-7-15-16/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1113