Learn More
Ácido metazacloro-oxalámico (OA) 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324156
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30324156 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324156 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14950050AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metazachlor oxanilic acid (OA)
CAS 1231244-60-2
Nombres de analitos o componentes Metazachlor oxanilic acid (OA)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H15 N3 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-[(2,6-Dimethylphenyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-2-oxo-acetic acid, Metazachlor oxanilic acid (OA)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N3O3/c1-10-5-3-6-11(2)12(10)17(13(18)14(19)20)9-16-8-4-7-15-16/h3-8H,9H2,1-2H3,(H,19,20)
SMILES Cc1cccc(C)c1N(Cn2cccn2)C(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[2,6-dimetil-N-(pirazol-1-ilmetil)anilino]-2-oxoacético
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 273.29
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1113 g/mol