Learn More
Metabolito de metazaclor BH 479-12 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30326998 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30326998 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14950065AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metazachlor Metabolite BH 479-12
CAS 1367578-41-3
Nombres de analitos o componentes Metazachlor Metabolite BH 479-12
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H13 N3 O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Metazachlor Metabolite BH 479-12, Benzoic acid, 2-[(carboxycarbonyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-3-methyl-
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N3O5/c1-9-4-2-5-10(13(19)20)11(9)17(12(18)14(21)22)8-16-7-3-6-15-16/h2-7H,8H2,1H3,(H,19,20)(H,21,22)
SMILES Cc1cccc(C(=O)O)c1N(Cn2cccn2)C(=O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 3-metil-2-[oxalo(pirazol-1-ilmetil)amino]benzoico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 303.27
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.0855 g/mol