Learn More
Metazacloro Ácido Etano Sulfónico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 17982395
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17982395 50 mg 50 miligramos
17914805 25 mg 25 miligramos
17974955 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17982395 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM22623350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1231710-68-1
Fórmula molecular C14H16N3NaO4S
Peso molecular (g/mol) 345.35
Sinónimo 2-[(2,6-Dimethylphenyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-2-oxoethanesulfonic Acid Sodium Salt, BH 479-8 Sodium Salt;
Nombre IUPAC [2-[2,6-dimetil-N-(pirazol-1-ilmetil)anilino]-2-oxo-etil]sulfoniloxisódico
SMILES Cc1cccc(C)c1N(Cn2cccn2)C(=O)CS(=O)(=O)O[Na]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metazachlor Ethane Sulfonic Acid Sodium Salt
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N3O4S.Na/c1-11-5-3-6-12(2)14(11)17(10-16-8-4-7-15-16)13(18)9-22(19,20)21;/h3-8H,9-10H2,1-2H3,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.076