Learn More
Ácido metazacloro-etanosulfónico (ESA) 100 μg/mL en acetonitrilo/metanol, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30310441 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310441 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA14950020MC100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metazachlor ethane sulfonic acid (ESA)
CAS 172960-62-2
Nombres de analitos o componentes Metazachlor ethane sulfonic acid (ESA)
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H17 N3 O4 S
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 2-[(2,6-Dimethylphenyl)(1H-pyrazol-1-ylmethyl)amino]-2-oxoethansulfonsäure, BH 479-8
Fórmula InChI InChI=1S/C14H17N3O4S/c1-11-5-3-6-12(2)14(11)17(10-16-8-4-7-15-16)13(18)9-22(19,20)21/h3-8H,9-10H2,1-2H3,(H,19,20,21)
SMILES Cc1cccc(C)c1N(Cn2cccn2)C(=O)CS(=O)(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 2-[2,6-dimetil-N-(pirazol-1-ilmetil)anilino]-2-oxoetanosulfónico
Solvent or Matrix Acetonitrile/Water
Peso molecular (g/mol) 323.37
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.094 g/mol