Learn More
Metazaclor-d6, TRC
Código de producto. 30466298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30466298 1 mg 1 miligramo
30478203 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30466298 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2258571MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metazachlor dimethyl-d6
CAS 1246816-51-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 2H6 H10 Cl N3 O
Cantidad 1 mg
Sinónimo N-[2,6-Bis(trideuteriomethyl)phenyl]-2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acetamide, Metazachlor D6 (Dimethyl D6)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16ClN3O/c1-11-5-3-6-12(2)14(11)18(13(19)9-15)10-17-8-4-7-16-17/h3-8H,9-10H2,1-2H3/i1D3,2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1N(Cn2cccn2)C(=O)CCl)C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC N-[2,6-bis(trideuteriometil)fenil]-2-cloro-N-(pirazol-1-ilmetil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 283.79
Formula Weight (peso de la fórmula) 283.1359
Porcentaje de pureza >95