Learn More
Metaxalone, TRC
Código de producto. 30474186
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30474186 250 mg 250 miligramos
30471504 10 mg 10 miligramos
30474046 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30474186 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM225850250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1665-48-1
Fórmula molecular C12 H15 N O3
Peso molecular (g/mol) 221.25
Sinónimo 5-[(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]-2-oxazolidinone, 2-Oxazolidinone, 5-[(3,5-xylyloxy)methyl]- (6CI,7CI,8CI), 5-[(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]-2-oxazolidinone, 5-[(3,5-Xylyloxy)methyl]-2-oxazolidinone, AHR 438, Flexura, Metaxalon, Metaxalone, Metazalone, Metazolone, NSC 170959, Skelaxin, Zorane
Nombre IUPAC 5-[(3,5-dimetilfenoxi)metil]-1,3-oxazolidina-2-una
SMILES Cc1cc(C)cc(OCC2CNC(=O)O2)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metaxalone
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H15NO3/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)15-7-11-6-13-12(14)16-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.1052