Learn More
Metaxalona, Mikromol™
Descripción
Metaxalona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metaxalone |
| CAS | 1665-48-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Metaxalone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H15 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 5-[(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]-2-oxazolidinone, 2-Oxazolidinone, 5-[(3,5-xylyloxy)methyl]- (6CI,7CI,8CI), 5-[(3,5-Dimethylphenoxy)methyl]-2-oxazolidinone, 5-[(3,5-Xylyloxy)methyl]-2-oxazolidinone, AHR 438, Flexura, Metaxalon, Metaxalone, Metazalone, Metazolone, NSC 170959, Skelaxin, Zorane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO3/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)15-7-11-6-13-12(14)16-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cc1cc(C)cc(OCC2CNC(=O)O2)c1 |
| Nombre IUPAC | 5-[(3,5-dimetilfenoxi)metil]-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Mostrar más |