Learn More
Metaxalone, MedChemExpress
Código de producto. 16428416
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16428416 100 mg 100 miligramos
16424447 50 mg 50 miligramos
16408578 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16428416 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0678
MedChemExpress Metaxalone(AHR438;NSC170959) is a muscle relaxant used to relax muscles.
Metaxalone(AHR438
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metaxalone
CAS 1665-48-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H15NO3
Cantidad 100 mg
Sinónimo AHR438 NSC170959
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (451.98 mM)
SMILES O=C1OC(COC2=CC(C)=CC(C)=C2)CN1
Peso molecular (g/mol) 221.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 221.25
Porcentaje de pureza 98.17%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation