Learn More
Metaxalona-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metaxalone dimethyl-d6 |
| CAS | 1189944-95-3 |
| Fórmula molecular | C12 2H6 H9 N O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | Metaxalone-D6, Metaxalone-(dimethyl-D6) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15NO3/c1-8-3-9(2)5-10(4-8)15-7-11-6-13-12(14)16-11/h3-5,11H,6-7H2,1-2H3,(H,13,14)/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])c1cc(OCC2CNC(=O)O2)cc(c1)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 5-[[3,5-bis(trideuteriometil)fenoxi]metil]-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 227.29 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.1429 |