Learn More
Metaraminol Bitartrate, TRC
Código de producto. 30475938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30475938 100 mg 100 miligramos
30477908 500 mg 500 miligramos
30472874 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30475938 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM225565100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 33402-03-8
Fórmula molecular C9 H13 N O2 . C4 H6 O6
Peso molecular (g/mol) 317.29
Sinónimo Benzenemethanol, α-[(1S)-1-aminoethyl]-3-hydroxy-, (αR)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Benzenemethanol, α-(1-aminoethyl)-3-hydroxy-, [R-(R*,S*)]-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Benzenemethanol, α-[(1S)-1-aminoethyl]-3-hydroxy-, (αR)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) (9CI), Benzyl alcohol, α-(1-aminoethyl)-m-hydroxy-, (-)-, tartrate (1:1) (salt) (8CI), (-)-Metaraminol bitartrate, Aramine, Aramine (sympathomimetic), Icoral B, Metaradrine bitartrate, Metaraminol bitartrate, Metaraminol hydrogen tartrate, Metaraminol tartrate, Pressorol
Nombre IUPAC 3-[(1R,2S)-2-amino-1-hidroxipropil]fenol; (2R,3R)-2,3-ácido dihidroxibutanedioico
SMILES C[C@H](N)[C@H](O)c1cccc(O)c1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metaraminol Tartrate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2.C4H6O6/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-6,9,11-12H,10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-,9-;1-,2-/m01/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1111