Learn More
Bitartrato de metaraminol, Mikromol™
Descripción
Bitartrato de metaraminol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metaraminol Tartrate |
| CAS | 33402-03-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Metaraminol Tartrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C9 H13 N O2 . C4 H6 O6 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (-)-Metaraminol bitartrate, Aramine, Aramine (sympathomimetic), Icoral B, Metaradrine bitartrate, Metaraminol bitartrate, Metaraminol hydrogen tartrate, Metaraminol tartrate, Pressorol, Benzenemethanol, alpha-[(1S)-1-aminoethyl]-3-hydroxy-, (alphaR)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Benzenemethanol, alpha-(1-aminoethyl)-3-hydroxy-, [R-(R*,S*)]-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Benzenemethanol, alpha-[(1S)-1-aminoethyl]-3-hydroxy-, (alphaR)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) (9CI), Benzyl alcohol, alpha-(1-aminoethyl)-m-hydroxy-, (-)-, tartrate (1:1) (salt) (8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO2.C4H6O6/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-6,9,11-12H,10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-,9-;1-,2-/m01/s1 |
| SMILES | C[C@H](N)[C@H](O)c1cccc(O)c1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | 3-[(1R,2S)-2-amino-1-hidroxipropil]fenol; ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico |
| Mostrar más |