Learn More
Bitartrato de metaraminol, LoGiCal
Código de producto. 30460984
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460984 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460984 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1797.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metaraminol Tartrate
CAS 33402-03-8
Nombres de analitos o componentes Metaraminol Tartrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C9 H13 N O2 . C4 H6 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (-)-Metaraminol bitartrate, Aramine, Aramine (sympathomimetic), Icoral B, Metaradrine bitartrate, Metaraminol bitartrate, Metaraminol hydrogen tartrate, Metaraminol tartrate, Pressorol, Benzenemethanol, alpha-[(1S)-1-aminoethyl]-3-hydroxy-, (alphaR)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), Benzenemethanol, alpha-(1-aminoethyl)-3-hydroxy-, [R-(R*,S*)]-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt), Benzenemethanol, alpha-[(1S)-1-aminoethyl]-3-hydroxy-, (alphaR)-, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (salt) (9CI), Benzyl alcohol, alpha-(1-aminoethyl)-m-hydroxy-, (-)-, tartrate (1:1) (salt) (8CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13NO2.C4H6O6/c1-6(10)9(12)7-3-2-4-8(11)5-7;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2-6,9,11-12H,10H2,1H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t6-,9-;1-,2-/m01/s1
Tipo de solución Neat
SMILES C[C@H](N)[C@H](O)c1cccc(O)c1.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC 3-[(1R,2S)-2-amino-1-hidroxipropil]fenol; ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 317.29
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.1111 g/mol