Learn More
Sal de hemisulfato de metaproterenol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metaproterenol hemisulfate |
| CAS | 5874-97-5 |
| Fórmula molecular | 2 C11 H17 N O3 . H2 O4 S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,3-Benzenediol, 5-[1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]-, sulfate (2:1), Benzyl alcohol, 3,5-dihydroxy-α-[(isopropylamino)methyl]-, sulfate (2:1) (salt) (8CI), (±)-Orciprenaline sulfate, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)-1-hydroxy-2-isopropylaminoethane sulfate, 3,5-Dihydroxy-α-[(isopropylamino)methyl]benzyl alcohol sulfate (2:1) (salt), Alotec, Alupent, Astmopent, Metaprel, Metaproterenol hemisulfate, Metaproterenol sulfate, Metaproterenol sulfate (2:1) (salt), Novasmasol, Orciprenaline sulfate, Orciprenaline sulfate (2:1) (salt), Th 152, dl-Metaproterenol sulfate, dl-Orciprenaline sulfate, Bis[5-[(1RS)-1-hydroxy-2-[(1-methylethyl)amino]ethyl]benzene-1,3-diol] sulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C11H17NO3.H2O4S/c2*1-7(2)12-6-11(15)8-3-9(13)5-10(14)4-8;1-5(2,3)4/h2*3-5,7,11-15H,6H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | CC(C)NCC(O)c1cc(O)cc(O)c1.CC(C)NCC(O)c2cc(O)cc(O)c2.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 5-[1-hidroxi-2-(propan-2-ilamino)etil]benceno-1,3-diol;ácido sulfúrico |
| Peso molecular (g/mol) | 520.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 520.2091 |