Learn More
Metapramina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metapramine |
| CAS | 21730-16-5 |
| Fórmula molecular | C16 H18 N2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 10,11-Dihydro-N,5-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepin-10-amine, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 10,11-dihydro-5-methyl-10-(methylamino)- (8CI), 10,11-Dihydro-N,5-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepin-10-amine, 5-Methyl-10-methylamino-10,11-dihydrodibenzo[b,f]azepine, Metapramine, RP 19560 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H18N2/c1-17-14-11-12-7-3-5-9-15(12)18(2)16-10-6-4-8-13(14)16/h3-10,14,17H,11H2,1-2H3 |
| SMILES | CNC1Cc2ccccc2N(C)c3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | N,11-dimetil-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-5-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 238.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 238.147 |