Learn More
Ácido metafosfórico, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10105040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
500 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10105040 100 g Frasco de vidrio 100 GR
10115040 500g Frasco de vidrio 500 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10105040 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 219221000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    71.60€
    62.65€ / 100 g
    Ahorro 8.95€
    12% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Ácido metafosfórico, 40 a 46 % (HPO3), HO3P, número de CAS-37267-86-0, 50813-16-6, hidrogenfosfonato, ácido metafosfórico, ácido meta-fosfórico, fosfonato de hidrógeno, ácido fosfénico, ácido m-fosfórico, ácido metafosfórico hpo3, fosfonato 1-, grupo x-fosfato, unii-mtk99r3uv0, 500 g, 5 ppm máx.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 37267-86-0 , 50813-16-6
Fórmula molecular HO3P
Peso molecular (g/mol) 79.979
Número MDL MFCD00011351
Clave InChI UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
PubChem CID 3084658
SMILES OP(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metaphosphoric acid
Metales pesados (como Pb) 50 ppm máx.
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Fórmula lineal (HPO3)n
Forma física Masa vidriosa
Fieser 01,665; 16,177
Índice Merck 15, 7457
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.Otras solubilidades: formación lenta del ortoácido, soluble en alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.98
Porcentaje de pureza 40 to 46% (HPO3)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Metaphosphoric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.