Learn More
Sal de potasio del ácido metafosfórico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metaphosphoric Acid Potassium Salt |
| CAS | 7790-53-6 |
| Fórmula molecular | HKO3P |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Potassium Metaphosphate, Kurrol's Salt, Potassium Kurrol's Salt, Potassium Metaphosphate, Potassium Phosphate (KPO3), Potassium Polymetaphosphate, Phosphenic Acid Potassium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/K.HO3P/c;1-4(2)3/h;(H,1,2,3)/q+1;/p-1 |
| SMILES | O=P(O[K])=O |
| Peso molecular (g/mol) | 118.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 117.9222 |