Learn More
Ácido metafosfórico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10141670 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500g
Envase:
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10141670 500g Jarra para polvos de plástico 500 GR
1 options
Código de producto. 10141670 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/3851/53
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
HO3P, número de CAS-37267-86-0, unii-mtk99r3uv0, grupo de fosfatos de x, ácido fosfórico m, ácido metafosfórico hpo3, ácido metafosfórico, ácido fosfórico, ácido metafosfórico, fosfonato 1-, fosfonato de hidrógeno, fosfonato de hidrógeno, 500 g, incoloro, UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N, 200 °C, 11351, 79,979
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 2
Color Incolora
CAS 37267-86-0
Punto de fusión de 200 °C
Envase Jarra para polvos de plástico
Cantidad 500g
Fórmula molecular HO3P
Forma física Sólido
Número MDL 11351
Sinónimo metaphosphoric acid, meta-phosphoric acid, hydrogenphosphonate, m-phosphoric acid, phosphenic acid, unii-mtk99r3uv0, metaphosphoric acid hpo3, x-phosphate-group, phosphonate 1-, hydrogen phosphonate
Clave InChI UEZVMMHDMIWARA-UHFFFAOYSA-N
SMILES OP(=O)=O
Peso molecular (g/mol) 79.979
PubChem CID 3084658
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Metaphosphoric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.