Learn More
Ácido metafosfórico, 39-43 %, bal. NaPO3 (estabilizador), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Metaphosphoric acid is used as a dehydrating agent. Its derivative, sodium hexametaphosphate is used as a sequestrant and a food additive. It is also used as a phosphorylating agent, analytical reagent and in dental cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
: el ácido metafosfórico se utiliza como agente deshidratador. Su derivado, el hexametafosfato de sodio se utiliza como secuestrante y aditivo alimentario. También se utiliza como agente fosforilante, reactivo analítico y en cementos dentales.
Solubilidad
Soluble en alcohol.
Formulario: Conglomerado.Higroscópico. Sensible a la humedad. Incompatible con bases fuertes, nitrometano y metales.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metaphosphoric Acid |
| Densidad | 2,2 |
| Sensibilidad | Higroscópico |
| Notas del porcentaje del ensayo | bal. NaPO3 (estabilizador) |
| Número UN | UN3260 |
| Cantidad | 500g |
| Índice Merck | 14,7345 |
| Información de solubilidad | Soluble in alcohol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 79.98 |
| Porcentaje de pureza | 39 to 43% |
Seguridad y manipulación
- Metaphosphoric acid, 39-43%, balance NaPO3 (Stabilizer)
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Metaphosphoric acid