Learn More
Ácido Metanílico Sal Sódica (Grado Técnico), TRC
Código de producto. 30136589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136589 500 mg 500 miligramos
30134120 50 mg 50 miligramos
30007674 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136589 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM321898500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1126-34-7
Fórmula molecular C6H6NNaO3S
Peso molecular (g/mol) 195.17
Sinónimo Benzenesulfonic acid, 3-amino-, sodium salt (1:1) (ACI), Benzenesulfonic acid, 3-amino-, monosodium salt (9CI), Metanilic acid sodium salt (6CI), Metanilic acid, monosodium salt (8CI), 1-Aminobenzene-3-sulfonic acid sodium salt, 3-Aminobenzenesulfonic acid monosodium salt, 3-Aminobenzenesulfonic acid sodium salt, Sodium 1-amino-3-benzenesulfonate, Sodium 3-aminobenzenesulfonate, Sodium m-aminobenzenesulfonate, Sodium metanilate, Aniline-3-sulfonic acid sodium salt
Nombre IUPAC sodio; 3-amino-benzenosulfonato
SMILES [Na+].Nc1cccc(c1)S(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metanilic Acid Sodium Salt (Technical Grade)
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7NO3S.Na/c7-5-2-1-3-6(4-5)11(8,9)10;/h1-4H,7H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.9966