Learn More
Ácido metanílico, 98%
Código de producto. 10740565 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10740565 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10285811 100 g Frasco de vidrio 100 g
10401782 250 g Frasco de vidrio 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10740565 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 413710010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS : 121-47-1 | C6H7NO3S | 173,19 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 121-47-1
Fórmula molecular C6H7NO3S
Peso molecular (g/mol) 173.19
Número MDL MFCD00065345
Clave InChI ZAJAQTYSTDTMCU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo metanilic acid, m-sulfanilic acid, m-aminobenzenesulfonic acid, m-anilinesulfonic acid, 1-aminobenzene-3-sulfonic acid, benzenesulfonic acid, 3-amino, aminobenzenesulfonic acid, kyselina metanilova, 3-amino-benzenesulfonic acid, 3-sulfoaniline
PubChem CID 8474
ChEBI CHEBI:27764
Nombre IUPAC ácido 3-aminobencenosulfónico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)S(=O)(=O)O)N
Specifications
Nombre del producto químico o material Metanilic acid
Nombre de nota 98%
Punto de fusión >300°C
Color Beige grisáceo a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal NH2C6H4SO3H
Cantidad 1 kg
Índice Merck 15, 5998
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Metanilic acid
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Hazard Statement
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
RU– Solo para uso en investigación