Learn More
Amarillo de metanilo, TRC
Código de producto. 30477619
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30477619 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30477619 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM321778500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Acid Yellow 36
CAS 587-98-4
Fórmula molecular C18 H14 N3 O3 S . Na
Cantidad 500 mg
Sinónimo Benzenesulfonic acid','3-[[4-(phenylamino)phenyl]azo]-','monosodium salt (9CI), Benzenesulfonic acid','m-(p-anilinophenylazo)-','sodium salt (6CI), C.I. Acid Yellow 36 (7CI), C.I. Acid Yellow 36','monosodium salt (8CI), 11363 Yellow, Acid Gold Yellow G, Acid Golden G, Acid Golden Yellow G, Acid Leather Yellow PRW, Acid Leather Yellow R, Acid Metanil Yellow G, Acid Metanil Yellow MT, Acid Yellow 36, Acid Yellow Metanil, Acid Yellow Metanilic, Aizen Metanil Yellow, Amacid Yellow M, BTK Metanil Yellow, Basacid Yellow 230, Basacid Yellow 232, Basacid Yellow 234, Borunil Yellow A-G, Brasilan Metanil Yellow, Bucacid Metanil Yellow, C Ext. Yellow 10, C.I. 13065, Calcocid Yellow MXXX, Cogilor Yellow 114.12, Colorosacid Yellow Methanilic, Conacid Yellow CK, Diacid Metanil Yellow, Dinacid Metanil Yellow, Duasyn Acid Yellow C 01, Dyacid Yellow M, Dycosacid Golden Yellow G, Dycosacid Metanil Yellow MT, Dycosacid Yellow MT, Egacid Yellow M, Egacid Yellow MA, Eniacid Metanil Yellow GN, Ext D & C Yellow 1, Ext D and C Yellow No. 1, Fabracid Yellow S-M, Fenazo Yellow M, Hidacid Metanil Yellow, Hispacid Yellow MG, Ichoacid Metanil Yellow R, Indacid Metanil Yellow, Japan Yellow 406, Japan Yellow No. 406, Java Metanil Yellow G, KI 406, Kemacid Metanil Yellow R, Kiton Orange MNO, Kiton Yellow MS, Lowalan Yellow 36, Metanil Yellow, Metanil Yellow 1955, Metanil Yellow 205, Metanil Yellow 216, Metanil Yellow 222, Metanil Yellow 23035, Metanil Yellow C, Metanil Yellow E, Metanil Yellow Extra, Metanil Yellow F, Metanil Yellow G, Metanil Yellow Griesbach, Metanil Yellow K, Metanil Yellow KRSU, Metanil Yellow M, Metanil Yellow M 3X, Metanil Yellow O, Metanil Yellow PL, Metanil Yellow R, Metanil Yellow S, Metanil Yellow Supra P, Metanil Yellow VS, Metanil Yellow WS, Metanil Yellow Y, Metanil Yellow YK, Metanile Yellow O, Metanilic Yellow, Methanil Yellow G, Methanyl yellow, Mitsui Metanil Yellow, Multacid Yellow M, Multicuer Yellow AM, Pacid Mentanil Yellow BG, Paper Metanil Yellow P, Remaderm Yellow HPR, Ritacid Metanil Yellow, Rybacel Yellow AM, Sandolan Yellow E-MY, Shikiso Metanil Yellow, Sodium 4'-anilinoazobenzene-3-sulfonate, Sodium m-(4-anilinophenylazo)benzenesulfonate, Sodium m-sulfonate-p-phenylazodiphenylamine, Solcoderm Yellow FM, Symulon Metanil Yellow, Takaoka Metanil Yellow, Tertracid Yellow M, Triacid Metanil Yellow, Triacid Metanil Yellow M, Tropaeolin G, Vicoacid Metanil Yellow, Vondacid Metanil Yellow G, Vopsider Metanil Yellow, Water Golden Yellow 028431, Yellow 406, Yellow Methanil, Yellow No. 406, Yodochrome Metanil Yellow
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15N3O3S.Na/c22-25(23,24)18-8-4-7-17(13-18)21-20-16-11-9-15(10-12-16)19-14-5-2-1-3-6-14;/h1-13,19H,(H,22,23,24);/q;+1/p-1
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)c1cccc(c1)N=Nc2ccc(Nc3ccccc3)cc2
Nombre IUPAC 3-[(E)-(4-anilinofenil)diazenil]bencenosulfonato de sodio
Peso molecular (g/mol) 375.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.0654