Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amarillo de metanilo (Tec.), 85 %
Código de producto. 10771252 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10771252 250 g 250 g
10472971 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10771252 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 413722500
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 587-98-4 | C18H14N3NaO3S | 375.378 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 587-98-4
Fórmula molecular C18H14N3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 375.378
Clave InChI NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
PubChem CID 3935589
ChEBI CHEBI:87235
Nombre IUPAC sodio; 3-[(4-anilinofenil)diazenil]bencenosulfonato
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifications
Nombre del producto químico o material Metanil Yellow
Nombre de nota tech., 85%
Contenido de tinte 80% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Beilstein 16, 330
Índice Merck 15, 5999
Color Naranja
Información de solubilidad Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, moderately soluble in benzene and ether, slightly soluble in acetone
Cantidad 250 g
Forma física Polvo
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.38
Grado Pure