Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amarillo de metanilo (Tec.), 85 %
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Metanil Yellow |
| Nombre de nota | tech., 85% |
| Contenido de tinte | 80% min. |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Beilstein | 16, 330 |
| Índice Merck | 15, 5999 |
| Color | Naranja |
| Información de solubilidad | Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, moderately soluble in benzene and ether, slightly soluble in acetone |
| Cantidad | 100 g |
| Mostrar más |