Learn More
Amarillo de metanilo, MP Biomedicals
Código de producto. 11427575 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Código de producto. Cantidad
11427575 100 g
1 options
Código de producto. 11427575 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0521194280
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metanil Yellow
CAS 587-98-4
Fórmula molecular C18H14N3NaO3S
Cantidad 100 g
Sinónimo metanil yellow, acid yellow 36, acid metanil yellow, monoazo, amacid yellow m, fenazo yellow m, acid golden g, kiton yellow ms, metanil yellow c, metanil yellow e
Clave InChI NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; 3-[(4-anilinofenil)diazenil]bencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 375.378
PubChem CID 3935589
ChEBI CHEBI:87235
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.38