Learn More
Metanil Yellow, 98%, pure, ACROS Organics™
Código de producto. 13438438 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13438438 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 13438438 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 191965000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Absorbancia 550 (at lambda min.)
Nombre del producto químico o material Metanil Yellow
Nombre de nota 98%
CAS 587-98-4
Índice de absorción 0.9 to 1.1
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C18H14N3NaO3S
Número MDL MFCD00007486
Sinónimo Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
Clave InChI NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Espectro infrarrojo Authentic
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; 3-[(4-anilinofenil)diazenil]bencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 375.378
PubChem CID 3935589
ChEBI CHEBI:87235
Lambda máx 431 to 436nm (in water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.38
Pérdida por secado 10% max. (105°C)
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Grado Pure
Envase Glass bottle
Color Naranja
Cantidad 500 g
Forma física Polvo