Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amarillo de metanilo
Código de producto. 10730872 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10730872 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 10730872 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 413720010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Indicador
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metanil Yellow
CAS 587-98-4
Contenido de tinte 88% min.
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 413 to 419nm (in methanol)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C18H14N3NaO3S
Sinónimo Acid Yellow 36, 3-[[4-(Phenylamino)phenyl]azo]benzenesulfonic acid monosodium salt, C.I. 13065, 3-(4-Anilinophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
Información de solubilidad Solubility in water: 25g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, moderately soluble in benzene and ether, slightly soluble in acetone
Cantidad 1 kg
Clave InChI NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Nombre IUPAC sodio; 3-[(4-anilinofenil)diazenil]bencenosulfonato
Peso molecular (g/mol) 375.378
PubChem CID 3935589
ChEBI CHEBI:87235
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.38