Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amarillo de metanilo
Código de producto. 11488147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11488147 250 g 250 g
11478147 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11488147 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor A17527.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 587-98-4 | C18H14N3NaO3S | 375.378 g/mol
Metanil Yellow is used as indicator. Metanil yellow is useful in spectrophotometric methods to determine the presence of trace amounts of nitrates and nitrites in solution. The method utilizes the fact that potassium bromate can catalyze the discoloring of Metanil yellow which can then be analyzed by spectrophotometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El amarillo de metanilo se utiliza como indicador. El amarillo de metanilo es útil en métodos espectrofotométricos para determinar la presencia de trazas de nitratos y nitritos en solución. El método utiliza el hecho de que el bromato de potasio puede catalizar la decoloración del amarillo de metanilo que puede ser analizado por espectrofotometría.
Solubilidad
Soluble en agua (25 g/L).
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco, en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 587-98-4
Fórmula molecular C18H14N3NaO3S
Peso molecular (g/mol) 375.378
Número MDL MFCD00007486
Clave InChI NYGZLYXAPMMJTE-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo C.I. 13065
PubChem CID 3935589
ChEBI CHEBI:87235
Nombre IUPAC sodio; 3-[(4-anilinofenil)diazenil]bencenosulfonato
SMILES C1=CC=C(C=C1)NC2=CC=C(C=C2)N=NC3=CC(=CC=C3)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Metanil Yellow
Beilstein 3831568
Índice Merck 14,5928
Información de solubilidad Soluble in water (25g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.38
Olor Odorless
pH 10
Cantidad 250 g